Merck
ENAH58168598
Enamine
tert-butyl 7-(chlorosulfonyl)-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
324.83
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 7-(chlorosulfonyl)-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21ClN2O4S/c1-11(2,3)19-10(16)14-8-12(9-14)4-6-15(7-5-12)20(13,17)18/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
REXKZZKVCKCEQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463080
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463080