Merck
ENAH5816854D
Enamine
6-bromo-2,2-dimethylspiro[3.3]heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.12
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2,2-dimethylspiro[3.3]heptane
Inchi Code
1S/C9H15Br/c1-8(2)5-9(6-8)3-7(10)4-9/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
ZTEDHSOBBKIGPV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461306
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461306