Merck
ENAH5802F1B4
Enamine
3-methyl-1-(piperidin-1-yl)butan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.3
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-1-(1-piperidinylmethyl)propylamine
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-9(2)10(11)8-12-6-4-3-5-7-12/h9-10H,3-8,11H2,1-2H3
InChI Key
AEBCFQAXYZSMIZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425244
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425244