Merck
ENAH5802F0D2
Enamine
spiro[3.4]octan-6-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.67
MDL番号:
Iupac Name
spiro[3.4]octan-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c9-7-2-5-8(6-7)3-1-4-8;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI Key
VNPSBVAGSLLRCA-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443453
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443453
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)