Merck
ENAH5802EF8F
Enamine
(5S)-5-[(1H-indol-3-yl)methyl]imidazolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
250-251
Iupac Name
5-(1H-indol-3-ylmethyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C12H11N3O2/c16-11-10(14-12(17)15-11)5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,13,16H,5H2,(H2,14,15,17)
InChI Key
HKZRHSGDGJZDJR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431207
Melting Point
250-251
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431207
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)