Merck
ENAH5802EE69
Enamine
1-methyl-4-[2-(methylsulfanyl)ethyl]piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.31
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-4-(2-(methylthio)ethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H18N2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)7-8-11-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
DNBKGKYSVPBXFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5111454
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5111454