Merck
ENAH5802ECD9
Enamine
2-(5-methylthiophen-3-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.21
MDL番号:
Iupac Name
(5-methyl-3-thienyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H7NS/c1-6-4-7(2-3-8)5-9-6/h4-5H,2H2,1H3
InChI Key
STMUCCWHUNLHJX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)