Merck
ENAH5802EC73
Enamine
2-(6-fluoropyridin-3-yl)ethane-1-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(6-fluoropyridin-3-yl)ethane-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H7F2NO2S/c8-7-2-1-6(5-10-7)3-4-13(9,11)12/h1-2,5H,3-4H2
InChI Key
IPRKCOJCTDFFMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706176