Merck
ENAH5802EB03
Enamine
2-isocyanato-6-methoxy-1-methyl-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL番号:
Iupac Name
2-isocyanato-6-methoxy-1-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-13-10-6-9(15-2)4-3-8(10)5-11(13)12-7-14/h3-6H,1-2H3
InChI Key
KUMDBJHRFMTOHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443258
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443258
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)