Merck
ENAH5802E8A6
Enamine
3-chloro-2-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.59
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-2-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClO4/c1-13-4-2-5(8(11)12)7(10)6(9)3-4/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
ZTABOFPXDOTMLK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124324
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124324