Merck
ENAH5802E624
Enamine
2-[2-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-4-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.26
MDL番号:
Iupac Name
(E)-2-(2-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-4-oxothiazolidin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO5S/c1-2-15-9(14)3-7-10(4-8(12)13)6(11)5-16-7/h3H,2,4-5H2,1H3,(H,12,13)/b7-3+
InChI Key
LKIZGGQUGGEKEA-XVNBXDOJSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24780
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24780