Merck
ENAH5802E3BC
Enamine
5-bromo-2-[(2,2-difluoroethyl)amino]benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.07
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-((2,2-difluoroethyl)amino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7BrF2N2/c10-7-1-2-8(6(3-7)4-13)14-5-9(11)12/h1-3,9,14H,5H2
InChI Key
IXFUUXPSANRPOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5051486
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5051486
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)