Merck
ENAH5802E2AE
Enamine
3-chloro-5H-indeno[1,2-c]pyridazin-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.63
MDL番号:
mp
169-170
Iupac Name
3-chloro-5H-indeno[1,2-c]pyridazin-5-one
Inchi Code
1S/C11H5ClN2O/c12-9-5-8-10(14-13-9)6-3-1-2-4-7(6)11(8)15/h1-5H
InChI Key
KCYFISVHLKCHRM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430772
Melting Point
169-170
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430772
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)