Merck
ENAH5802DFDF
Enamine
N-tert-butyl-2-sulfanylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.24
MDL番号:
Iupac Name
N-(tert-butyl)-2-sulfanylacetamide
Inchi Code
1S/C6H13NOS/c1-6(2,3)7-5(8)4-9/h9H,4H2,1-3H3,(H,7,8)
InChI Key
OXTCFPDPSSQVBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1249225
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1249225