Merck
ENAH5802DCD1
Enamine
1-formylcyclopentane-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.15
MDL番号:
Iupac Name
1-formylcyclopentane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H9NO/c8-5-7(6-9)3-1-2-4-7/h6H,1-4H2
InChI Key
YCIRISUEUQBWTN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160337
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160337