Merck
ENAH5802DBCE
Enamine
1,1,1-trifluoro-3-(piperidin-2-yl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.2
MDL番号:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-(piperidin-2-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H14F3NO/c9-8(10,11)7(13)5-6-3-1-2-4-12-6/h6-7,12-13H,1-5H2
InChI Key
USOQJQHIUVDDDC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94208
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94208