Merck
ENAH5802DB76
Enamine
2-(piperidin-1-yl)phenol hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.16
MDL番号:
Iupac Name
2-(piperidin-1-yl)phenol hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H15NO.BrH/c13-11-7-3-2-6-10(11)12-8-4-1-5-9-12;/h2-3,6-7,13H,1,4-5,8-9H2;1H
InChI Key
WXQUYRFKZUDCOA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438784
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438784