Merck
ENAH5802DA43
Enamine
3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.51
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H7BrClFO/c10-7-3-1-6(8(12)5-7)2-4-9(11)13/h1,3,5H,2,4H2
InChI Key
BLPTXOJOTJJSMY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441424
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441424
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)