Merck
ENAH57C5D71E
Enamine
4-(dimethylphosphoryl)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.66
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(dimethylphosphoryl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H10ClO3PS/c1-13(2,10)7-3-5-8(6-4-7)14(9,11)12/h3-6H,1-2H3
InChI Key
XHLWWVXLRRMCPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
85
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6751021
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)