Merck
ENAH38A2DA97
Enamine
(2,2-difluoro-1-methylcyclohexyl)methyl trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.26
MDL番号:
Iupac Name
(2,2-difluoro-1-methylcyclohexyl)methyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C9H13F5O3S/c1-7(4-2-3-5-8(7,10)11)6-17-18(15,16)9(12,13)14/h2-6H2,1H3
InChI Key
MKDVEAGHQXCWJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353843
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353843