Merck
ENAH38A2DA6B
Enamine
tert-butyl N-(2-cyclohexyl-2-hydroxypropyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.37
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (2-cyclohexyl-2-hydroxypropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H27NO3/c1-13(2,3)18-12(16)15-10-14(4,17)11-8-6-5-7-9-11/h11,17H,5-10H2,1-4H3,(H,15,16)
InChI Key
PDVVNDFKCGFSBW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353502
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353502