Merck
ENAH38A2D90E
Enamine
1-(1-aminocyclopentyl)propan-1-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.67
MDL番号:
Iupac Name
1-(1-aminocyclopentyl)propan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-2-7(10)8(9)5-3-4-6-8;/h2-6,9H2,1H3;1H
InChI Key
OTOJUAIZZXQXSD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764832
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764832