Merck
ENAH38A2D8F3
Enamine
2-(azetidin-3-yl)-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.17
MDL番号:
Iupac Name
2-(azetidin-3-yl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3.2ClH/c1-14-10-5-3-2-4-9(10)13-11(14)8-6-12-7-8;;/h2-5,8,12H,6-7H2,1H3;2*1H
InChI Key
LSMJORPYFDZKRR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764713
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764713