Merck
ENAH38A2D8F2
Enamine
2-methylfuran-3-carbonyl 2-methylfuran-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.21
MDL番号:
Iupac Name
2-methylfuran-3-carboxylic anhydride
Inchi Code
1S/C12H10O5/c1-7-9(3-5-15-7)11(13)17-12(14)10-4-6-16-8(10)2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
NXMRSBAZKUZGQX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764707
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764707
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)