Merck
ENAH38A2CE83
Enamine
(1-bromocyclobutyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.03
MDL番号:
Iupac Name
(1-bromocyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H9BrO/c6-5(4-7)2-1-3-5/h7H,1-4H2
InChI Key
LTQJDTFEKCSGAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6756996
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6756996
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)