Merck
ENAH38A2CE4F
Enamine
3-(methylsulfanyl)-2-sulfanylpropan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.25
MDL番号:
Iupac Name
2-mercapto-3-(methylthio)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C4H10OS2/c1-7-3-4(6)2-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
KOARRLYSDKHRDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512845
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512845