Merck
ENAH38A2CC1E
Enamine
6-oxa-8-azaspiro[3.5]nonane-2,7-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.15
MDL番号:
Iupac Name
6-oxa-8-azaspiro[3.5]nonane-2,7-dione
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c9-5-1-7(2-5)3-8-6(10)11-4-7/h1-4H2,(H,8,10)
InChI Key
OGUVXBSGEJDGFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503891
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503891