Merck
ENAH38A2BEC7
Enamine
{1-oxaspiro[4.7]dodecan-2-yl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.31
MDL番号:
Iupac Name
(1-oxaspiro[4.7]dodecan-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H22O2/c13-10-11-6-9-12(14-11)7-4-2-1-3-5-8-12/h11,13H,1-10H2
InChI Key
BYFXYJNUGUADPK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3509849
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3509849
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)