Merck
ENAH38A2BDF8
Enamine
2,5-dibromo-3-fluorothiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.92
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dibromo-3-fluorothiophene
Inchi Code
1S/C4HBr2FS/c5-3-1-2(7)4(6)8-3/h1H
InChI Key
COZAAGPTYBLGJV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102230
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102230
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)