Merck
ENAH38A2BB2E
Enamine
2-(4-aminopiperidin-1-yl)benzoic acid dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.19
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-aminopiperidin-1-yl)benzoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.2ClH/c13-9-5-7-14(8-6-9)11-4-2-1-3-10(11)12(15)16;;/h1-4,9H,5-8,13H2,(H,15,16);2*1H
InChI Key
NOIJJHQUEHXSEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75022
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75022