Merck
ENAH31552472
Enamine
methyl 2-(5-bromo-2-chloropyridin-4-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.51
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(5-bromo-2-chloropyridin-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO2/c1-13-8(12)3-5-2-7(10)11-4-6(5)9/h2,4H,3H2,1H3
InChI Key
MQNDVGZILZRSEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748262
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748262