Merck
ENAH31552450
Enamine
4-bromo-2-hydroxy-5-iodobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
326.92
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxy-5-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-2-7(11)4(3-10)1-6(5)9/h1-3,11H
InChI Key
JXYSQLKGEVDNDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746779
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746779