Merck
ENAH3155242D
Enamine
ethyl 4H,5H,6H,7H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.67
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N4O2.ClH/c1-2-14-7(13)6-3-9-8-10-5-11-12(8)4-6;/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,9,10,11);1H
InChI Key
YLOAMUNYZMSNFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745112
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745112