Merck
ENAH3155237A
Enamine
{2,2-dimethoxy-6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.25
MDL番号:
Iupac Name
(2,2-dimethoxy-6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H18O4/c1-12-10(13-2)5-9(6-10)3-8(4-11)14-7-9/h8,11H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
QJXKSOYLOAKHIS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748177
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748177
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)