Merck
ENAH3155231D
Enamine
ethyl 8-oxo-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.23
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 8-oxo-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H15NO4/c1-2-15-9(13)7-4-11-8(12)3-10(7)5-14-6-10/h7H,2-6H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
MDWZNYKMPRIQNC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6744462
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6744462
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)