Merck
ENAH315520A5
Enamine
[2-bromo-5-(3-methoxypropyl)phenyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.14
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromo-5-(3-methoxypropyl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H15BrO2/c1-14-6-2-3-9-4-5-11(12)10(7-9)8-13/h4-5,7,13H,2-3,6,8H2,1H3
InChI Key
IANVFYZLMZYHSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738339
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738339