Merck
ENAH31551FA9
Enamine
2-amino-3-(thiolan-3-yl)propanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.71
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-amino-3-(tetrahydrothiophen-3-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2S.ClH/c8-6(7(9)10)3-5-1-2-11-4-5;/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10);1H
InChI Key
AHZJTGJFXWAMBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736117
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736117
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)