Merck
ENAH31551FA0
Enamine
tert-butyl N-[1-(carboxy)piperidin-4-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.74
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1-(chlorocarbonyl)piperidin-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H19ClN2O3/c1-11(2,3)17-10(16)13-8-4-6-14(7-5-8)9(12)15/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)
InChI Key
LHPTVKFUHCILIZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736053
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736053