Merck
ENAH31551F9F
Enamine
tert-butyl N-[1-(chlorosulfonyl)piperidin-4-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.79
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1-(chlorosulfonyl)piperidin-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19ClN2O4S/c1-10(2,3)17-9(14)12-8-4-6-13(7-5-8)18(11,15)16/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)
InChI Key
VTNKYSDXKPUAQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736052
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736052
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)