Merck
ENAH31551EAA
Enamine
{2-oxo-6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl}methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.69
MDL番号:
Iupac Name
(2-oxo-6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H11ClO4S/c9-14(11,12)4-7-3-8(5-13-7)1-6(10)2-8/h7H,1-5H2
InChI Key
ZSQDCWKIICOZCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735396
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735396
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)