Merck
ENAH31551D9E
Enamine
1-[(dimethylcarbamoyl)sulfanyl]naphthalene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.33
MDL番号:
Iupac Name
1-((dimethylcarbamoyl)thio)-2-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO3S/c1-15(2)14(18)19-12-10-6-4-3-5-9(10)7-8-11(12)13(16)17/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
KCYGICDLBCIYSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495513
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495513