Merck
ENAH31551D2D
Enamine
2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.61
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClF4O3S/c8-16(13,14)6-2-1-4(3-5(6)9)15-7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
JKDDGYKIHHWEBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733582
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733582
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)