Merck
ENAH31551C8C
Enamine
4-bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.02
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C6H5BrF3N3O/c1-13-3(5(11)14)2(7)4(12-13)6(8,9)10/h1H3,(H2,11,14)
InChI Key
ZCMGDVHBLMJKKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732878
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732878
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)