Merck
ENAH31551B72
Enamine
methyl 3-hydroxyfuro[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.16
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-hydroxyfuro[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO4/c1-13-9(12)8-7(11)6-5(14-8)3-2-4-10-6/h2-4,11H,1H3
InChI Key
BIMSZOTZTGCYEO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731297
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731297
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)