Merck
ENAH31551ACB
Enamine
7-imino-1,4-dioxa-7lambda6-thiaspiro[4.4]nonan-7-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.22
MDL番号:
Iupac Name
7-amino-1,4-dioxa-7lambda6-thiaspiro[4.4]non-6-ene 7-oxide
Inchi Code
1S/C6H11NO3S/c7-11(8)4-1-6(5-11)9-2-3-10-6/h5H,1-4H2,(H2,7,8)
InChI Key
SOQNQQYKCSPYRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505043
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505043