Merck
ENAH31551951
Enamine
1-(pyridin-2-yl)hex-5-yn-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(pyridin-2-yl)hex-5-yn-1-ol
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-2-3-4-8-11(13)10-7-5-6-9-12-10/h1,5-7,9,11,13H,3-4,8H2
InChI Key
BCRPJVDWSMWAKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6314202
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6314202
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)