Merck
ENAH315517EE
Enamine
5-amino-3,4-dimethylthieno[2,3-c]pyridazine-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.26
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-3,4-dimethylthieno[2,3-c]pyridazine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O2S/c1-3-4(2)11-12-8-5(3)6(10)7(15-8)9(13)14/h10H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
GYQFDZJEBMHAOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2441060
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2441060