Merck
ENAH315517A2
Enamine
ethyl 3-oxo-2-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 3-oxo-2-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-2-16-11(15)9-3-5-12(6-4-9)7-10(14)13-8-12/h9H,2-8H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
AIIUIMMFKSQURO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700005
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700005
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)