Merck
ENAH305241C1
Enamine
pentafluoroethane-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.53
MDL番号:
Iupac Name
1,1,2,2,2-pentafluoroethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C2ClF5O2S/c3-11(9,10)2(7,8)1(4,5)6
InChI Key
VQHMMOSXFHZLPI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1987613
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)