Merck
ENAH30519DFA
Enamine
2,2,4-trifluorobutan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.11
MDL番号:
Iupac Name
2,2,4-trifluorobutan-1-amine
Inchi Code
1S/C4H8F3N/c5-2-1-4(6,7)3-8/h1-3,8H2
InChI Key
ZNCLUMDLSBGTOY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1945495
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)